Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammoniumacetat-Puffer, BioUltra, volatiler Puffer, ∼1.0 M in H2O, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Hochwertige Produkte für Life Sciences
- Die strengsten Prüfprotokolle und höchste Reinheit
- Überlegene Fertigungsmethoden und produktspezifische Prüfprotokolle, die darauf ausgelegt sind, Qualität gemäß unserem höchsten Standard zu gewährleisten
- Die Tests können u. a. Reinheit durch Gelelektrophorese, Spurenmetallprüfung und Anwendungstests umfassen.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 5204-74-0 |
| Physikalische Form | Pufferlösung |
| Menge | 100 ml |