Learn More
Triethylamintrihydrofluorid, TRC
Artikelnummer. 30454951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454951 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT775750100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine Trihydrofluoride
CAS 73602-61-6
Summenformel C6H18F3N
Menge 100 g
Synonym Triethylamine tri(hydrogen fluoride), Triethylamine Trihydrofluoride, Triethylamine Tris(hydrogen fluoride)
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
SMILES F.F.F.CCN(CC)CC
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin;trihydrofluorid
Molekulargewicht (g/mol) 161.21
Formelmasse 161.1391