Learn More
Triethylamintrihydrofluorid, ca, 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303526
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11303526 25 g 25 Gramm
11393516 5 g 5 Gramm
11313526 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11303526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14417.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Triethylamine trihydrofluoride acts as a mild and selective fluorinating agent used in the synthesis of acid fluorides and alkyl fluorides. It is also used in the synthesis of vicinal difluorides from epoxides, 3-fluoroazetidine. It is utilized as a selective reagent for the cleavage of O-silyl groups in carbohydrates, nucleotides and cyanohydrins. It is actively involved in the electrochemical fluorodeiodination of alkyl iodides and fluorodesilylation in beta-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylamin-Trihydrofluorid wirkt als mildes und selektives Fluorierungsmittel, das bei der Synthese von sauren Fluoriden und Alkylfluoriden verwendet wird. Es wird auch bei der Synthese von vicinalen Difluoriden aus Epoxiden, 3-fluoroazetidin, verwendet. Es wird als selektives Reagenz für die Spaltung von O-Silylgruppen in Kohlenhydraten, Nukleotiden und Cyanohydrinen verwendet. Es ist aktiv an der elektrochemischen Fluordeiodierung von Alkyliodiden und der Fluordesilylierung in Beta-Lactamen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und Hexanen.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und Glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73602-61-6
Summenformel C6H18F3N
Molekulargewicht (g/mol) 161.212
MDL-Nummer MFCD00043294
InChI-Schlüssel IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
PubChem CID 175505
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin;trihydrofluorid
SMILES CCN(CC)CC.F.F.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine trihydrofluoride
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 70°C (15 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ≈37 % HF
Strukturformel (CH3CH2)3N·3HF
Brechungsindex 1.3915
Menge 25 g
UN-Nummer UN1790
Beilstein 5522945
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform and hexanes.
Formelmasse 161.21
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine trihydrofluoride, ca 37% HF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethylammonium fluoride, hydrofluoricacid