Learn More
Triethylamin Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12912225
Verfügbar ab: 31-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethylamin Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12912225 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 ml, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 12912225
Marke: Fisher Chemical A 051 250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Lösung enthält H2O
Konzentration 1 g/l
Menge 250 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triethylamin Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >