Learn More
Triethylamin Hydrobromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10517021
Marke: Thermo Scientific Acros 349721000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 636-70-4 | C6H16BrN | 182.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-70-4
Summenformel C6H16BrN
Molekulargewicht (g/mol) 182.11
MDL-Nummer MFCD00054287
InChI-Schlüssel NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide 1:1, n,n-diethylethanamine hydrobromide, acmc-20ajeg, et3n.hbr, triethylammonium bromide salt, triethylamine hydrobromide salt
PubChem CID 2734074
SMILES [Br-].CC[NH+](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine hydrobromide
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Flammpunkt >65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)3N·HBr
Menge 100 g
IUPAC-Name Triethylazaniumbromid
Formelmasse 182.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine hydrobromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.