Learn More
Triethylamin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10649933
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10649933 500 mL Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10649933 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP616500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Triethylamin wird als Lösungsmittel in automatisierten Syntheseprotokollen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine
CAS 121-44-8
Schmelzpunkt -115°C
Farbe Farblos
Dichte 0.728g/cm³
pH 12.4
Siedepunkt 90°C
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15N
Strukturformel (C2H5)3N
Brechungsindex 1.397 to 1.403 (at 25°C)
Menge 500 mL
Merck Index 15, 9831
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Formelmasse 101.19
Dampfdruck 69mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥99%
Güte Peptidsynthese
Physikalische Form Flüssig