Learn More
Triethanolamin, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598834 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15598834 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15598834 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. W63507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 CHF
    135.73 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 96.27 CHF
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 121-44-8
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Triethylamin, Ethanamin, N,N-Diethyl, Diethylamino-Ethan, Triäthylamin, Trietylamin, N,N,N-Triethylamin, Netto3, Diethylaminoethan, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamin
Flammpunkt −11:00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 0.73 kg
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 100%
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Physikalische Form Liquid