Learn More
Triethylamin, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228927
47.80 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121-44-8
C6H15N
101.19
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
8471
CHEBI:35026
N,N-Diethylethanamin
CCN(CC)CC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121-44-8
C6H15N
101.19
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
8471
CHEBI:35026
N,N-Diethylethanamin
CCN(CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethylamine
Schmelzpunkt -115.0°C
Dichte 0.7280g/mL
Siedepunkt 90.0°C
Flammpunkt −11°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)3N
Brechungsindex 1.3990 to 1.4010
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Merck Index 15,9831
Relative Dichte 0.728
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) ≥99.4%, 0.05% max. (diethylamine), 0.05% max. (ethanol)
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssig