missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triethylphosphonoacetat, TRC

Artikelnummer. 30449593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449593 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449593 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT777000250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 867-13-0
Summenformel C8 H17 O5 P
Molekulargewicht (g/mol) 224.19
Synonym Phosphonoacetic Acid-Triethyl Ester, Acetic acid, (diethoxyphosphinyl)-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, phosphono-, triethyl ester (6CI,7CI,8CI), (Diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester, (Diethoxyphosphoryl)acetic acid ethyl ester, (Ethoxycarbonylmethyl)diethoxyphosphine oxide, 2-Phosphonoacetic acid triethyl ester, Carbethoxymethyldiethyl phosphonate, Diethyl 2-ethoxy-2-oxoethylphosphonate, Diethyl carbethoxymethylphosphonate, Diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, Diethyl phosphonoacetic acid ethyl ester, Ethyl (diethoxyphosphinyl)acetate, Ethyl (diethylphosphono)acetate, Ethyl 2-(diethoxylphosphoryl)acetate, Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Ethyl 2-(diethylphosphono)acetate, Ethyl diethoxyphosphoryl acetate, Ethyl α-diethylphosphonoacetate, JC 224, NSC 13898, NSC 16128, Phosphonoacetic acid triethyl ester, Triethyl 2-phosphonoacetate, Triethyl phosphonacetate, Triethyl phosphonoacetate
IUPAC-Name Ethyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Triethyl Phosphonoacetate
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
Formelmasse 224.0814
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.