Learn More
Triethylphosphit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10532731
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
122-52-1
166.16
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triethyl ester, triethoxyphosphine, ethyl phosphite, eto 3p, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, unii-6b2r04s55g, hsdb 895, p oet 3, c2h5o 3p
31215
Triethylphosphit
CCOP(OCC)OCC
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
122-52-1
166.16
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triethyl ester, triethoxyphosphine, ethyl phosphite, eto 3p, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, unii-6b2r04s55g, hsdb 895, p oet 3, c2h5o 3p
31215
Triethylphosphit
CCOP(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyl phosphite
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -112.0°C
Dichte 0.9650g/mL
Siedepunkt 156.0°C to 158.0°C
Flammpunkt 44°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15O3P
Strukturformel (C2H5O)3P
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140
Menge 100 mL
Beilstein 01, 330
Fieser 01,1212; 02,432; 03,304; 04,529; 05,693; 06,612; 07,387; 08,501; 11,555; 12,143
Merck Index 15, 9840
Relative Dichte 0.965
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (hydrolysis). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 166.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.