Learn More
Triethylorthoformat, Reagenzqualität, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15698180 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
20 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15698180 20 L Edelstahlkanne 20 Liter
15688180 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15698180 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. T6045320L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 122-51-0
Summenformel C7H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.202
InChI-Schlüssel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC-Name Diethoxymethoxyethan
SMILES CCOC(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl orthoformate
Schmelzpunkt -76°C
Farbe Farblos
Dichte 0.891g/mL at 25°C
Siedepunkt 146°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Pungent
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH(OC2H5)3
MDL-Nummer MFCD00009230
Menge 20 L
UN-Nummer UN2524
Beilstein 605384
Dampfdichte 5.11 (vs air)
Formelmasse 148.2g/mol
Dampfdruck 2.9mmHg (20°C)
Reinheit (%) 0.98
Physikalische Form Liquid