Learn More
Triethylorthoformat, Reagenzqualität, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15688180 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
20 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15688180 1 l Glasflasche 1 Liter
15698180 20 L Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15688180 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. T604531L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 122-51-0
Summenformel C7H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.202
InChI-Schlüssel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Triethylorthoformiat, Triethoxymethan, Ethylorthoformat, Ethen, Diethoxymethoxy-Ethan, Methan, Triethoxy, Ethylformat-Ortho, Orthoameisensäure-Triethylester, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC-Name Diethoxymethoxyethan
SMILES CCOC(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylorthoformiat
Namenshinweis Reagenzgütegrad, 98%
Schmelzpunkt -76 °C (Literatur)
Dichte 0.891 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 146 °C (Literatur)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH(OC2H5)3
MDL-Nummer MFCD00131528
Menge 1 l
UN-Nummer UN2524
Beilstein 605384
Dampfdichte 5.11 (vs. Luft)
Reinheit (%) >97.5%
Güte Reagenz