Learn More
Triethylorthoformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423920
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423920 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11423920 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13587.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Triethylorthoformat wird in der Bodroux-Chichibabin-Aldehydsynthese verwendet, um ein Aldehyd mit einem Kohlenstoff höher durch Reaktion mit Grignard-Reagenz vorzubereiten. Es wird auch bei der elektrophilen Formylierung von aktivierten aromatischen Arten wie Phenol verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Triethylorthoformat wird in der Bodroux-Tschitschibabin-Aldehydsynthese verwendet, um ein Aldehyd mit einem zusätzlichen Kohlenstoff durch Reaktion mit Grignard-Reagenz herzustellen.Es wird auch bei der elektrophilen Formylierung von aktivierten aromatischen Spezies wie Phenol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Aceton, Ethern und Chloroform.Schwach mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich.Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl orthoformate
CAS 122-51-0
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.891
Siedepunkt 144°C to 146°C
Flammpunkt 30°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C7H16O3
Strukturformel HC(OCH2CH3)3
Brechungsindex 1.391
MDL-Nummer MFCD00009230
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2524
Beilstein 605384
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Merck Index 14,6884
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
InChI-Schlüssel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(OCC)OCC
IUPAC-Name (Diethoxymethoxy)-ethan
Molekulargewicht (g/mol) 148.20
PubChem CID 31214
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthoformate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl orthoformate