Learn More
Triethylorthoformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400124
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11400124
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13587.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.202 g/mol
Triethylorthoformat wird in der Bodroux-Chichibabin-Aldehydsynthese verwendet, um ein Aldehyd mit einem Kohlenstoff höher durch Reaktion mit Grignard-Reagenz vorzubereiten. Es wird auch bei der elektrophilen Formylierung von aktivierten aromatischen Arten wie Phenol verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Triethylorthoformat wird in der Bodroux-Tschitschibabin-Aldehydsynthese verwendet, um ein Aldehyd mit einem zusätzlichen Kohlenstoff durch Reaktion mit Grignard-Reagenz herzustellen.Es wird auch bei der elektrophilen Formylierung von aktivierten aromatischen Spezies wie Phenol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Aceton, Ethern und Chloroform.Schwach mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich.Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-51-0
Summenformel C7H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.202
MDL-Nummer MFCD00009230
InChI-Schlüssel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC-Name Diethoxymethoxyethan
SMILES CCOC(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl orthoformate
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.891
Siedepunkt 144°C to 146°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HC(OCH2CH3)3
Brechungsindex 1.391
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2524
Beilstein 605384
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6884
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthoformate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethyl orthoformate