Learn More
Triethylorthoformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10512541 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10476960 1 L Glasflasche 1 Liter
10225430 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10297133 25 L Metallfass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10512541 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139661000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-51-0
Summenformel C7H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
MDL-Nummer MFCD00009230
InChI-Schlüssel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC-Name Diethoxymethoxyethan
SMILES CCOC(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl orthoformate
Schmelzpunkt -61.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 146.0°C
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH(OC2H5)3
Brechungsindex 1.3900 to 1.3920
Menge 100 mL
Beilstein 02, 20
Fieser 01,1204; 02,430; 04,527; 05,690; 06,610; 07,385; 11,555; 13,327
Merck Index 15, 6980
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthoformate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.