Learn More
Triethylorthoformat, ≥98.0 % (GC), Honeywell
Catalog Number p-7111978
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
122-51-0
C7H16O3
148.202
MFCD00009230
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Triethylorthoformiat, Triethoxymethan, Ethylorthoformat, Ethen, Diethoxymethoxy-Ethan, Methan, Triethoxy, Ethylformat-Ortho, Orthoameisensäure-Triethylester, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
31214
Diethoxymethoxyethan
CCOC(OCC)OCC
122-51-0
C7H16O3
148.202
MFCD00009230
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Triethylorthoformiat, Triethoxymethan, Ethylorthoformat, Ethen, Diethoxymethoxy-Ethan, Methan, Triethoxy, Ethylformat-Ortho, Orthoameisensäure-Triethylester, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
31214
Diethoxymethoxyethan
CCOC(OCC)OCC
≥ 98.0 % (GC)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethylorthoformiat
Namenshinweis ≥98.0 % (GC)
Schmelzpunkt -76 °C (Literatur)
Dichte 0.891 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 143 °C bis 145 °C
Flammpunkt 30 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH(OC2H5)3
Menge 250 ml
UN-Nummer UN2524
Beilstein 605384
Reinheit (%) >98%
Güte Leistung