Learn More
Triethylorthoformat, ≥98.0 % (GC), Honeywell
Artikelnummer. 15647040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15647040 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
15637040 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15647040 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 75530250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 98.0 % (GC)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-51-0
Summenformel C7H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.202
MDL-Nummer MFCD00009230
InChI-Schlüssel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Triethylorthoformiat, Triethoxymethan, Ethylorthoformat, Ethen, Diethoxymethoxy-Ethan, Methan, Triethoxy, Ethylformat-Ortho, Orthoameisensäure-Triethylester, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC-Name Diethoxymethoxyethan
SMILES CCOC(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylorthoformiat
Namenshinweis ≥98.0 % (GC)
Schmelzpunkt -76 °C (Literatur)
Dichte 0.891 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 143 °C bis 145 °C
Flammpunkt 30 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH(OC2H5)3
Menge 250 ml
UN-Nummer UN2524
Beilstein 605384
Reinheit (%) >98%
Güte Leistung