Learn More
Triethylorthoacetat 97 %, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 139655000
Additional Details : CAS : 78-39-7 Gewicht : 0.49000kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Triethyl orthoacetate | |
78-39-7 | |
Farblos bis hellgelb | |
36°C | |
Authentic | |
CH3C(OC2H5)3 | |
02, 129 | |
03,300; 04,527; 06,607; 10,417 | |
triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane | |
Solubility in water: decomposes | |
0.885 | |
1,1,1-Triethoxyethan | |
66221 | |
Flüssig | |
1 mPa.s (20°C) |
97% | |
0.8850g/mL | |
142.0°C | |
96% min. (GC) | |
C8H18O3 | |
MFCD00009223 | |
Glasflasche | |
1.3950 to 1.3980 | |
500mL | |
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N | |
CCOC(C)(OCC)OCC | |
162.23 | |
162.23 | |
97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke