Learn More
Triethylcitrat Mikromol™
Artikelnummer. 17998434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998434 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17998434 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1462.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Triethylcitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl citrate
CAS 77-93-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triethyl citrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H20 O7
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Triethyl citrate, Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-Name Triethyl-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 276.28
Menge 250 mg
Formelmasse 276,1209 g/mol