Learn More
Triethyl Borat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443008 2500 mL -
11423008 100 mL 100 Milliliter
11433008 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18728.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145.993 g/mol
Triethyl borate is used as a solvent in resins, paints, varnishes, adhesives and sealant chemicals. It is used as a catalyst of synthetic waxes and resins. It is an active component of flame retardants in the textile industry and in welding fluxes. It is used to prepare m-tolyl-acetic acid ethyl ester by reacting with 1-bromomethyl-3-methyl-benzene and carbon monoxide using as1,5-hexadiene?dium chloride as a catalyst. Further, it is used in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylborat wird als Lösungsmittel in Harzen, Farben, Lacken, Klebstoffen und Dichtmittelchemikalien verwendet. Es wird als Katalysator synthetischer Wachse und Harze verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von Flammschutzmitteln in der Textilindustrie und in Schweißpulver. Es wird zur Herstellung von m-Tolyl-Essigsäure, Ethylester verwendet, indem es mit 1 -Brommethyl-3-Methylbenzol und Kohlenmonoxid mit 1,5-Hexadienepdium-Chlorid als Katalysator reagiert. Außerdem wird es in der Pyrotechnik eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, Mineralsäuren und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-46-9
Summenformel C6H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 145.993
MDL-Nummer MFCD00009073
InChI-Schlüssel AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC-Name Triethylborat
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl borate
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.858
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 11°C (51°F)
Geruch mild
Strukturformel (CH3CH2O)3B
Brechungsindex 1.374
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1176
Beilstein 1699052
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether.
Formelmasse 145.99
Reinheit (%) 97%