Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethyl borate |
| Namenshinweis | 97% |
| Schmelzpunkt | -84.5°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.8580g/mL |
| Siedepunkt | 117.0°C to 118.0°C |
| Flammpunkt | 11°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Triethyl borate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.