Learn More
Triethylborat, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793892 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10783892 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428658000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 150-46-9 | Molecular Formula: C6H15BO3 | Molecular Weight: 145.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-46-9
Summenformel C6H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 145.99
MDL-Nummer MFCD00009073
InChI-Schlüssel AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC-Name Triethylborat
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl borate
Schmelzpunkt -84.5°C
Dichte 0.8580g/mL
Siedepunkt 117.0°C to 118.0°C
Flammpunkt 11°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)3B
Brechungsindex 1.3720 to 1.3740
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.858
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 145.99
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO– Nur für Forschungszwecke