Learn More
Triethylborat, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10783892 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10793892 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428651000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-46-9
Summenformel C6H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 145.99
MDL-Nummer MFCD00009073
InChI-Schlüssel AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC-Name Triethylborat
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl borate
Schmelzpunkt -84.5°C
Dichte 0.8580g/mL
Siedepunkt 117.0°C to 118.0°C
Flammpunkt 11°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)3B
Brechungsindex 1.3720 to 1.3740
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.858
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 145.99
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO– Nur für Forschungszwecke