Learn More
Triethyl Borat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-203881
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
150-46-9
C6H15BO3
145.99
MFCD00009073
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
9009
CHEBI:38916
Triethylborat
B(OCC)(OCC)OCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
150-46-9
C6H15BO3
145.99
MFCD00009073
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
9009
CHEBI:38916
Triethylborat
B(OCC)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyl borate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -84.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8580g/mL
Siedepunkt 117.0°C to 118.0°C
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)3B
Brechungsindex 1.3720 to 1.3740
Menge 250 mL
Beilstein 01, 335
Relative Dichte 0.858
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 145.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.