Learn More
Triethyl Borat 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 139582500
Additional Details : CAS : 150-46-9 Gewicht : 0.26450kg Transport : UN number : 1176 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 250mL
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031490
  • 87.40 CHF / 250 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 23-07-2021
Chemische Identifikatoren
150-46-9
145.99
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
9009
Triethylborat
C6H15BO3
MFCD00009073
triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
CHEBI:38916
B(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Triethyl borate
11°C
Glasflasche
0.858
Farblos
250mL
150-46-9
C6H15BO3
MFCD00009073
triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Triethylborat
9009
145.99
97%
0.8580g/mL
Authentic
1.3720 to 1.3740
117.0°C to 118.0°C
-84.5°C
97%
96% min. (GC)
(C2H5O)3B
01, 335
Solubility in water: decomposes
B(OCC)(OCC)OCC
145.99
CHEBI:38916
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Triethyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate