Learn More
Triethyl4-Phosphonocrotonat, 92 %, überwiegend trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-203877
72.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10236-14-3
C10H19O5P
250.23
MFCD00009192
LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
5365783
CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10236-14-3
C10H19O5P
250.23
MFCD00009192
LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
5365783
CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyl 4-phosphonocrotonate
Namenshinweis 92%
Farbe Gelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 133.0°C to 135.0°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2P(O)CH2CH=CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.4525 to 1.4555
Menge 10 g
Relative Dichte 1.12
IUPAC-Name ethyl (2E)-4-(diethoxyphosphoryl)but-2-enoate
Formelmasse 250.23
Reinheit (%) 92%
Physikalische Form Flüssig