Learn More
Triethyl-2-Phosphonopropionat, TRC
Artikelnummer. 30454128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454128 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7981105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl 2-Phosphonopropionate
CAS 3699-66-9
Summenformel C9H19O5P
Menge 5 g
Synonym 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester, 2-Phosphonopropionic Acid','','Triethyl Ester, 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester, 2-(Diethoxyphosphoryl)propionic Acid Ethyl Ester, 2-Phosphonopropanoic Acid Triethyl ester, 2-Phosphonopropionic Acid Triethyl Ester, Ethyl 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoate, Ethyl 2-(Diethoxyphosphoryl)propanoate, Ethyl 2-(diethylphosphono)propionate, Ethyl alpha-diethylphosphonopropionate, Triethyl 2-Phosphonopropanoate, Triethyl 2-phosphonopropionate, Triethyl alpha-Phosphonopropionate, alpha-Diethylphosphonopropionic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
IUPAC-Name Ethyl-2-diethoxyphosphorylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 238.22
Formelmasse 238.097