Learn More
Triethyl2-Phosphonopropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309809 10 g 10 Gramm
11319809 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23261.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3699-66-9 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
Triethyl 2-phosphonopropionate is used as a reactant in intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B, enantioselective synthesis of spiroindane di-methyl acetic acid and in stereo selective intramolecular Diels-Alder reactions. It plays an important role in Horner-Wadsworth-Emmons reactions and chemoenzymatic one-pot synthesis of gamma-butyrolactones. It is also used in the preparation of 3-[2]furyl-2-methyl-acrylic acid ethyl ester by reacting with furfural.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethyl 2-Phosphonopropionat wird als Reaktionspartner in intramolekularen Konjugatzusätzen für die Synthese von Floresolid B, enantioselektiver Synthese von Spiroindan-Dimethylessigsäure und in stereo-selektiven intramolekularen Diels-Alder-Reaktionen eingesetzt. Spielt eine wichtige Rolle bei Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktionen und bei der chemoenzymatischen Ein-Topf-Synthese von Gamma-Butyrolactonen. Wird auch bei der Herstellung von 3-[2]Furyl-2-Methylessigsäure-Ethylester durch Reaktion mit Furfural verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3699-66-9
Summenformel C9H19O5P
Molekulargewicht (g/mol) 238.22
MDL-Nummer MFCD00009159
InChI-Schlüssel BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
PubChem CID 107155
IUPAC-Name Ethyl-2-diethoxyphosphorylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl 2-phosphonopropionate
Dichte 1.111
Siedepunkt 143°C to 144°C (12 mmHg)
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.432
Menge 10 g
Beilstein 1786994
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol.
Formelmasse 238.22
Reinheit (%) 98%