Learn More
Triethyl2 -phosphonopentanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307278 2 g 2 Gramm
11317278 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030413.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35051-49-1 | C11H23O5P | 266.274 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35051-49-1
Summenformel C11H23O5P
Molekulargewicht (g/mol) 266.274
MDL-Nummer MFCD00015163
InChI-Schlüssel BUPVIVDUPRDDFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonopentanoate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate, pentanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, valeric acid, 2-diethylphosphono-, ethyl ester, alpha-carbethoxybutylphosphonic acid, diethyl ester, triethyl 2-phosphonovalerate, phosphonic acid, alpha-carbethoxybutyl-, diethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate #, diethyl 1-ethoxycarbonyl butylphosphonate
PubChem CID 98244
IUPAC-Name Ethyl-2-diethoxyphosphorylpentanoat
SMILES CCCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl 2-phosphonopentanoate
Farbe Farblos
Siedepunkt 98°C (2 mmHg)
Strukturformel (C2H5O)2P(O)[CH(C3H7)CO2C2H5]
Menge 2 g
Formelmasse 266.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit