Learn More
Triethyl 2-Fluoro-2-Phosphonoacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374825 25 g 25 Gramm
11354825 1 g 1 Gramm
11364825 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17913.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2356-16-3 | C8H16FO5P | 242.183 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2356-16-3
Summenformel C8H16FO5P
Molekulargewicht (g/mol) 242.183
MDL-Nummer MFCD00134400
InChI-Schlüssel FVPISMANESAJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acid triethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-fluoroacetate, triethyl phosphonofluoroacetate, ethyl diethoxyphosphoryl fluoro acetate, triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl fluoro-, ethyl ester, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acidtriethylester, diethyl ethoxycarbonyl fluoromethyl phosphonate, diethoxyphosphinyl fluoroacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2734865
IUPAC-Name Ethyl-2-diethoxyphosphoryl-2-fluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)P(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
Dichte 1.194
Siedepunkt 75°C (0.01 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 25 g
Beilstein 1912161
Formelmasse 242.19
Reinheit (%) 96%