Learn More
Triethyl1,1,2-Ethantricarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10627302 100 g Glasflasche 100 Gramm
10636714 5 g Glasflasche 5 Gramm
10285330 25 g Glasflasche 25 Gramm
10217213 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10627302 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139611000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7459-46-3 | C11H18O6 | 246.259 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7459-46-3
MDL-Nummer MFCD00009154
InChI-Schlüssel TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 1,1,2-ethanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-succinic acid diethyl ester, triethyl ethane tricarboxylate, 1,1,2-triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate, triethyl ethane-1,2,2-tricarboxylate, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid triethyl ester, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid, triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl butane-1,4-dioate, acmc-209ovd
PubChem CID 81961
IUPAC-Name Triethylethan-1,1,2-tricarboxylat
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyle1, 1, 2-ethanetricarboxylate
Farbe Farblos
Dichte 1.07g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H18O6
Strukturformel C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
Brechungsindex 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Menge 100 g
Beilstein 02, 813
Molekulargewicht (g/mol) 246.259
Formelmasse 246.26
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssigkeit