Learn More
Triethyl 1,1,2-Ethanetricarboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318565
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318565 25 g 25 Gramm
11308565 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12014.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7459-46-3
Summenformel C11H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 246.259
MDL-Nummer MFCD00009154
InChI-Schlüssel TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 1,1,2-ethanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-succinic acid diethyl ester, triethyl ethane tricarboxylate, 1,1,2-triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate, triethyl ethane-1,2,2-tricarboxylate, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid triethyl ester, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid, triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl butane-1,4-dioate, acmc-209ovd
PubChem CID 81961
IUPAC-Name Triethylethan-1,1,2-tricarboxylat
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
Dichte 1.074
Siedepunkt 104°C to 105°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.43
Menge 25 g
Beilstein 1796294
Formelmasse 246.26
Reinheit (%) 99%