Learn More
Triethoxysilan, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026200
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11429567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22063.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethoxysilan ist ein Rohstoff für die Synthese von Silanzusatzstoffen und Silikonöl. Es wird als Reduktionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Basen, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 998-30-1
Summenformel C6H15O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 163.268
MDL-Nummer MFCD00009061
InChI-Schlüssel PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
IUPAC-Name Triethoxysilizium
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 134°C to 135°C
Chemischer Name oder Material Triethoxysilane
Schmelzpunkt -170°C
Menge 10 g
Strukturformel (CH3CH2O)3SiH
UN-Nummer UN3384
Beilstein 1738989
Flammpunkt 26°C (78°F)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 164.28
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.377
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.885
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethoxysilane