Learn More
Triethoxysilan, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449567 250 g 250 Gramm
11429567 10 g 10 Gramm
11439567 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22063.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethoxysilan ist ein Rohstoff für die Synthese von Silanzusatzstoffen und Silikonöl. Es wird als Reduktionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Basen, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 998-30-1
Summenformel C6H15O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 163.268
MDL-Nummer MFCD00009061
InChI-Schlüssel PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
IUPAC-Name Triethoxysilizium
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 134°C to 135°C
Chemischer Name oder Material Triethoxysilane
Schmelzpunkt -170°C
Menge 250 g
Strukturformel (CH3CH2O)3SiH
UN-Nummer UN3384
Beilstein 1738989
Flammpunkt 26°C (78°F)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 164.28
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.377
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.885