Learn More
Triethanolaminhydrochlorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497617
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497617 1000 g 1000 Gramm
11407627 250 g 250 Gramm
11417627 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11497617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15678.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Protein purification reagent Triethanolamine hydrochloride serves as a protein purification reagent, an emulsifier and a surfactant. It is used in the study of chemical cross linking of chloroplast coupling factor and acts as a medium for assaying adenosine diphosphate (ADP). It acts as an organic additive in the grinding of cement clinker and as a complexing agent for aluminum ions in aqueous solutions. It is used for the neutralization of fatty acids and adjusting buffer pH as well as utilized to dissolve oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Proteinreinigungsreagenz Triethanolaminhydrochlorid dient als Proteinreinigungsreagenz, Emulgator und Tensid. Es wird in der Untersuchung der chemischen Vernetzung von Chloroplast-Koppelfaktoren verwendet und dient als Medium für die Bestimmung von Adenosindiphosphat (ADP). Es wirkt als organischer Zusatz bei der Vermahlung von Zementklinker und als Komplexbildner für Aluminiumionen in wässrigen Lösungen. Es wird zur Neutralisierung von Fettsäuren und zur Einstellung des Puffer-pH-Werts sowie zur Auflösung von Ölen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-39-8
Summenformel C6H16ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.648
MDL-Nummer MFCD00012596
InChI-Schlüssel HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC-Name 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochlorid
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethanolamine hydrochloride
Schmelzpunkt 177°C to 179°C
Strukturformel (HOCH2CH2)3N·HCl
Menge 1000 g
Beilstein 3909940
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 185.65
Reinheit (%) ≥99%