Learn More
Triethanolamin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10183040
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
102-71-6
149.19
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
102-71-6
149.19
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethanolamine
Namenshinweis 97%
Hinweise zur Zersetzung >325°C
Schmelzpunkt 21.0°C
Dichte 1.1245g/mL
Siedepunkt 360.0°C
Flammpunkt 190°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15NO3
Strukturformel (HOCH2CH2)3N
Brechungsindex 1.4840 to 1.4860
Menge 2.5 L
Fieser 01,1196
Merck Index 15, 9830
Relative Dichte 1.1245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and acetone,soluble in chloroform,slichtly soluble in benzene and ether,soluble 4.2% in benzene; 1.6% in ether; 0.4% in,carbon tetrachloride and < 0.1% in n-he
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
Viskosität 600 mPa.s (25°C)
Formelmasse 149.19
Dampfdruck <0.01mmHg at 20°C
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit