Learn More
Tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30455177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455177 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT778290500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricyclohexylphosphonium Tetrafluoroborate
CAS 58656-04-5
Summenformel C18H33P . BF4.H
Menge 500 mg
Synonym Tri(cyclohexyl)phosphine tetrafluoroborate, PCy3.HBF4
InChI-Formel InChI=1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3
IUPAC-Name Ticyclohexylphosphanium;tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 368.2
Formelmasse 368.2427