Learn More
Tricyclohexylphosphoniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367259
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367259 1 g 1 Gramm
11377259 5 g 5 Gramm
11387259 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27428.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 58656-04-5 | C18H34BF4P | 368.25 g/mol
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate is used with ruthenium (1,5-cyclooctadiene)ruthenium dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds. It is also used in suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tricyclohexylphosphoniumtetrafluorborat wird mit Ruthenium (1,5-cyclooctadien)rutheniumdimer verwendet, um die dehydrogenative Kopplung von Alkoholen und Aminen zu katalysieren, damit Amidbindungen entstehen. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58656-04-5
Summenformel C18H34BF4P
Molekulargewicht (g/mol) 368.25
MDL-Nummer MFCD03840580
InChI-Schlüssel MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
Synonym tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
PubChem CID 11710396
IUPAC-Name Ticyclohexylphosphanium;tetrafluoroborat
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Strukturformel (C6H11)3PH€BF4
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 368.25
Reinheit (%) 99%