missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tricyclohexylchlorotin, TRC

Artikelnummer. 30456829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456829 5 g -
30457233 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7745005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3091-32-5
Summenformel C18 H33 Cl Sn
Molekulargewicht (g/mol) 403.62
Synonym Tin, chlorotricyclohexyl- (7CI), Tricyclohexyltin chloride (6CI), Chlorotricyclohexylstannane, Chlorotricyclohexyltin, NSC 202692, Tricyclohexylstannyl chloride, Tris(cyclohexyl)tin chloride
IUPAC-Name Chlor(tricyclohexyl)stannan
SMILES Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tricyclohexyltin chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Formelmasse 404.1293
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.