missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tricresyl Phosphate (Mixture of Isomers: o-cresol, m-cresol, p-cresol), Tricresyl Phosphate (Mixture of Isomers: o-cresol, m-cresol, p-cresol), TRC

Artikelnummer. 30005360
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005360 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005360 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT886700100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel 3 C21 H21 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 1105.09
Synonym Phosphoric acid, tritolyl ester (8CI), Celluflex 179C, Cresyl phosphate, Disflamoll TKP, Disflamoll TKP-P, Durad 124, Durad 125, Durad TCP, Fyrquel 150, Imol S 140, Kronitex, Kronitex R, Kronitex TCP, Lindol, Lindol XP Plus, Nissan Unflame TCP, Phosflex TCP, Phosphlex 179A, Phosphoric acid tricresyl ester, RB 6, Reomol TCP, Sansocizer TCP, Sumiguard TBT, Syn-O-Ad 8484, T 306, T 306 (ester), TCF, TCP, Tricresol phosphate, Tricresyl orthophosphate, Tricresyl phosphate, Tris(methylphenyl) phosphate, Tris(tolyloxy)phosphine oxide, Tritolyl phosphate, WSFR-TCP, Phosphoric acid, tris(methylphenyl) ester
IUPAC-Name tris(2-methylphenyl) phosphate;tris(3-methylphenyl) phosphate;tris(4-methylphenyl) phosphate
SMILES Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1.Cc4cccc(OP(=O)(Oc5cccc(C)c5)Oc6cccc(C)c6)c4.Cc7ccccc7OP(=O)(Oc8ccccc8C)Oc9ccccc9C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tricresylphosphate
CAS 1330-78-5
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/3C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21;1-16-7-4-10-19(13-16)23-26(22,24-20-11-5-8-17(2)14-20)25-21-12-6-9-18(3)15-21;1-16-10-4-7-13-19(16)23-26(22,24-20-14-8-5-11-17(20)2)25-21-15-9-6-12-18(21)3/h3*4-15H,1-3H3
Formelmasse 1104.3532
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.