Learn More
Honeywell™ TRICOTON leichte Handschuhe
.97 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
7
8
Beschreibung
- Leichter Strickhandschuh aus 100 % Baumwolle
- Danke der Stricktechnik passt sich der Handschu eng an die Hand und gute Fingerfertigkeit an
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Mit einem neutralen pH-Wert und ohne jegliche Behandlung wird diese Baumwolle von der Haut gut verträglich und begrenzt die Absorption von Schweiß
- Das enge Strick bietet dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz, bietet ein gutes Tastgefühl und Schutz vor kleinen Schnitten
- Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Beschreibung | 13 Gauge |
Material | Baumwolle |
Größe | 8 |
Art der Handschuhstulpe | Elastisches Handgelenk, 6 cm |
Länge (metrisch) | 23 cm |