Learn More
Honeywell Safety Products™ Tricoton Ultralight Handschuhe
.75 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
9
Beschreibung
- Für den Umgang mit Kleinteilen geeignet.
- Strickdicke 13 – leicht.
- Kann als Unterhandschuh getragen werden.
- Locker gestrickt.
- Gute Passform.
- Gutes Tastgefühl.
- Bequem.
- pH-neutral.
- 100 % Baumwolle (unbehandelt).
- Schweißabsorbierend.
- Schützt vor kleinen Schnitten.
- Die helle Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 1, EC-Baumusterprüfbescheinigung EC-Bescheinigung, keine EC-Baumusterprüfbescheinigung erforderlich |
Reinigung | Wenden Sie sich an Honeywell Safety, um Informationen zur Reinigung zu erhalten |
Bauweise | String Knit |
Beschreibung | Tricoton |
Material | Baumwolle |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 9 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Logistik, Industrie im Allgemeinen, Automobilindustrie und Zulieferer |
Menge | Je 1 |
Länge (metrisch) | 23 mm |