Learn More
Tricosan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696504 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10696504
Marke: Thermo Scientific Acros 421600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 638-67-5 | C23H48 | 324.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-67-5
Summenformel C23H48
Molekulargewicht (g/mol) 324.63
MDL-Nummer MFCD00009350
InChI-Schlüssel FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
PubChem CID 12534
ChEBI CHEBI:32934
IUPAC-Name Tricosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricosane
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 380°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)21CH3
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 324.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Glänzende Flocken