Learn More
Honeywell™ TRICONYL MITT Handschuhe
Click to view available options
:
Größe: 9
Beschreibung
- Strickhandschuh aus 100 % Polyamid
- Weiße Farbe, PVC-Punkte auf einer Seite
- Fingerenden können abgeschnitten werden
- Elastisches Handgelenk, 5 cm
- Beidhändig
- Danke der Stricktechnik passt sich der Handschu eng an die Hand und gute Fingerfertigkeit an
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Das fusselfreie Polyamid-Gewebe eignet sich nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für Präzisionsarbeiten
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Fingerenden können für eine bessere Verwendung und Handhabung von Kleinteilen abgeschnitten werden
- Die PVC-Punkte sorgen für eine höhere Abriebfestigkeit und besseren Halt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2016 Mechanische Risiken |
| Beschreibung | 13 Gauge |
| Material | Polyamid |
| Größe | 9 |
| Länge (metrisch) | 24 cm |