Learn More
Triclosan, LoGiCal
Artikelnummer. 30460001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460001 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460001 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0610.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclosan
CAS 3380-34-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triclosan
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H7 Cl3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac
InChI-Formel InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-Name 5-Chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 289.54
Menge 10 mg
Formelmasse 287,9512 g/mol