Learn More
Triclabendazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17997084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17997084 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17997084 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0313.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Triclabendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triclabendazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H9 Cl3 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Triclabendazole
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC-Name 5-Chlor-6-(2,3-Dichlorphenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 359.66
Menge 100 mg
Formelmasse 357.9501 g/mol