Learn More
Tricin, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451632 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451632 1 kg 1 Kilogramm
11431632 100 g 100 Gramm
11441632 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451632 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04807420
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
5704-04-1 Reinheitsgrad: >>>99 % Schwermetalle (Pb): <<10 ppm pKa bei 25 °C = 8.1 Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-1-5704
Summenformel C6H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricin
Menge 1 kg
Güte Elektrophorese