Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tricine Buffer |
| Namenshinweis | Cell Biology and Analysis, Molecular Biology |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 179.2 |