Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 99+%, für die Biochemie
Artikelnummer. p-29594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10027882
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327830250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-1-5704
Summenformel C6H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
MDL-Nummer MFCD00004277
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Extinktion 0.02 max. at 280nm
Chemischer Name oder Material Tricine
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Schmelzpunkt 180.0°C to 184.0°C
Farbe Weiß
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 179.17
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie