Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 99+%, für die Biochemie
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Kilogramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Extinktion | (0.1 M aq. soln.) at 0nm |
| Chemischer Name oder Material | Tricine |
| Extinktionsbedingungen | (0.1M aq. soln.) |
| Schmelzpunkt | 180.0°C to 184.0°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tricine